Learn More
1-bromohexadécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10104510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Code produit. 10104510
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-82-3
Formule moléculaire C16H33Br
Poids moléculaire (g/mol) 305.34
Numéro MDL MFCD00000230
Clé InChI HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
CID PubChem 8213
Nom IUPAC 1-bromohexadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromohexadecane
Point de fusion 17.3°C
Couleur Ambre à noir-marron
Densité 0.9990g/mL
Point d’ébullition 336.0°C
Point d’éclair 177°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)15Br
Indice de réfraction 1.4609 to 1.4629
Quantité 250 mL
Beilstein 01,172
Gravité spécifique 0.999
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 305.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide après fusion