Learn More
1-(bromométhyl)-2-phénoxybenzène, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Synonyme | 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy |
Quantité | 5g |
Poids de la formule | 263.13 |
Pourcentage de pureté | 97% |