Learn More
1-(bromométhyl)adamantane, 97 %, Maybridge
Code produit. 10509852
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10509852
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB13836DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 14651-42-4
Formule moléculaire C11H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 229.161
Clé InChI RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl adamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromomethyl, adamantanylbromomethane, 1-bromomethyl tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, 3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane, pubchem21524, 1-adamantylmethylbromide, 1-bromoethyl adamantane, 1-adamantyl methyl bromide, 1s,3r,5s,7s-1-bromomethyl adamantane
CID PubChem 1416304
Nom IUPAC 1-(Bromométhyl)adamantane
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Bromomethyl)adamantane
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.16
Pourcentage de pureté 97%