Learn More
1-bromonaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488086
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11488086 1000 g 1000g
11498086 50 g 50g
11408096 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11488086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14122.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromonaphtalène est utilisé dans la synthèse organique et la réfractométrie des graisses. Il est utilisé dans la préparation des imidazoles N-aryl et des éthers diaryl. Il est utilisé pour déterminer l’indice de réfraction des cristaux et la teneur en eau des alcools. Il est utilisé dans la préparation de l’activité antioxydante de type glutathion peroxydase des disélénides diaryl. De plus, il sert de solvant pour l’exfoliation et la dispersion de l’hexabenzocoronène. De plus, il est utilisé comme réfrigérant et comme substance de poids moléculaire solvant.
Solubilité
Miscible au chloroforme, à l’éthanol, à l’éther, au benzène et à l’acétate d’éthyle. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-11-9
Formule moléculaire C10H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 207.07
Numéro MDL MFCD00003868
Clé InChI DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
CID PubChem 7001
Nom IUPAC 1-bromonaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromonaphthalene
Point de fusion -2°C to 0°C
Densité 1.485
Point d’ébullition 279°C to 281°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Indice de réfraction 1.657
Quantité 1000 g
Beilstein 1906414
Merck Index 14,1425
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,ethanol,ether,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 207.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromonaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromonaphthalene