Learn More
1-Bromopinacolone, 97 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413404
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11413404
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10655.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179.057 g/mol
1-Bromopinacolone is used as an iIntermediate for triazole compounds ( a five-membered ring structure compound contains three nitrogens and two carbons in the ring) which have biological activities such as antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1-bromopinacolone est utilisé comme intermédiaire pour les composés du triazole (un composé de structure cyclique à cinq chaînons contenant trois nitrogènes et deux carbones dans le cycle) qui ont des activités biologiques, telles que les antiviraux, antibactériens, antifongiques et antituberculeux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, la chaleur et la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5469-26-1
Formule moléculaire C6H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 179.057
Numéro MDL MFCD00000206
Clé InChI SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
CID PubChem 21642
Nom IUPAC 1-bromo-3,3-diméthylbutan-2-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromopinacolone
Point de fusion -10°C
Densité 1.333
Point d’ébullition 189°C to 192°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4655
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 506485
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 179.06
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromopinacolone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromo-3,3-dimethylbutan-2-one