Learn More
Acide 1-butane sulfonique, sel de sodium, pour HPLC, certifié, Fisher Chemical
Code produit 10191510 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10191510 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10191510 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/4791/46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.61€
    367.00€ / 25g
    Économisez 44.61€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Point de fusion 300 °C
CAS 2386-54-1
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C4H9NaO3S
Numéro MDL 7540
Clé InChI XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC butane-sulfonate-1 de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 160.16
Poids de la formule 160,17g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.