Learn More
1-butanethiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10682023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Code produit. 10682023
Marque: Thermo Scientific Acros 220620050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-79-5 | C4H10S | 90.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-79-5
Formule moléculaire C4H10S
Poids moléculaire (g/mol) 90.18
Numéro MDL MFCD00004905
Clé InChI WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
CID PubChem 8012
Nom IUPAC Butane-1-thiol
SMILES CCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanethiol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -116.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 98.0°C
Point d’éclair 0.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3SH
Indice de réfraction 1.4420 to 1.4440
Quantité 5 mL
Beilstein 01, 370
Fieser 02,53; 04,64
Merck Index 15, 1580
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 90.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanethiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.