Learn More
1-Butanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10624771 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
:
2,5 L
Code produit. 10624771
Marque: JT Baker 8017.2500
Dépasse les spécifications ACS
Spécification
Point de fusion -89°C
CAS 71-36-3
Couleur Max. 10 (APHA)
Densité 0.812 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 117.6°C (1013 hPa)
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 30°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage min. 99.4%
Résidus après évaporation max. 0.001%
Formule moléculaire C4H10O
Acide titrable max. 0.0008 meq/g
Numéro MDL MFCD00002964
Eau max. 0.1%
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCO
Nom IUPAC butane-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.