Learn More
1-Butanol, Puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5% (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15693880
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Non disponible
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15693880
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 330656X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Couleur Incolore
Densité 0.81g/mL at 25°C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 0.112
Point d’éclair 35°C (95°F)
Température d’allumage 649°F
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction n20/D 1.399
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Numéro UN UN1120
Beilstein 969148
Informations sur la solubilité 66g/L in water at 20°C, pH 7
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.