Learn More
1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-méthoxybenzoyl)amino]éthyl]phényl]sulfonyl]urée (1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-méthoxybenzoyl)amino]éthyl]phényl]sulfonyl]-3-butylurée), Mikromol™
Description
1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-méthoxybenzoyl)amino]éthyl]phényl]sulfonyl]urée (1-[[4-[2-[(5-chloro-2-méthoxybenzoyl)amino]éthyl]phényl]sulfonyl]-3-butylurée)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea (1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea) |
| CAS | 38160-73-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea (1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H26 Cl N3 O5 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Glibenclamide Imp. D (EP), 1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea, Glibenclamide Imp. D (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H26ClN3O5S/c1-3-4-12-24-21(27)25-31(28,29)17-8-5-15(6-9-17)11-13-23-20(26)18-14-16(22)7-10-19(18)30-2/h5-10,14H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H2,24,25,27) |
| SMILES | CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cc(Cl)ccc2OC)cc1 |
| Nom IUPAC | N-[2-[4-(butcarbmoylsulfmoyl)phényl]éthyl]-5-chloro-2-méthoxybenzamide |
| Afficher plus |