Learn More
1-Butyl-3-[[4-[(3-méthylphényl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urée, Mikromol™
Description
1-Butyl-3-[[4-[(3-méthylphényl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Butyl-3-[(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea |
| CAS | 160972-33-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Butyl-3-[(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H22 N4 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Torasemide Imp. D (EP), Torsemide USP Related Compound B, Torsemide USP RC B, 1-Butyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, Torasemide, Anhydrous Imp. D (EP), Torsemide Related Compound B, Torasemide, Anhydrous Impurity D, Torasemide Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H22N4O3S/c1-3-4-9-19-17(22)21-25(23,24)16-12-18-10-8-15(16)20-14-7-5-6-13(2)11-14/h5-8,10-12H,3-4,9H2,1-2H3,(H,18,20)(H2,19,21,22) |
| SMILES | CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2 |
| Nom IUPAC | 1-butyl-3-[4-(3-méthylanino)pyridine-3-yl]sulfonylurée |
| Afficher plus |