Learn More
Acide 1-(carboxyméthyl)cyclohexanecarboxylique, Mikromol™
Description
Acide 1-(carboxyméthyl)cyclohexanecarboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 67950-95-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H14 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Gabapentin Imp. E (EP), Gabapentin USP Related Compound E, Gabapentin USP RC E, 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Related Compound E, Gabapentin Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 1-(carboxyméthyl)cyclohépatite-1-carboxylique |
| Afficher plus |