Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche 1 ch de 200 µL pour Pico 1
Les cartouches Dispensehead permettent de distribuer de un à huit fluides par cassette, de 11 picolitres à 10 microlitres de petites molécules et biomolécules dans du DMSO ou une solution aqueuse
Marque: Thermo Scientific™ LTR0004
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Description
Great choice for dispensing picoliter to microliter volumes for one to eight different types of fluid across an entire plate or just part of a plate.
- Économies grâce à la miniaturisation des dosages
- Amélioration de l’efficacité et de l’intégrité des échantillons
- Logiciel puissant, flexible et facile à utiliser
Spécification
Cartouche de distribution numérique | |
Cartouches 8 canaux 20 μl pour Multidrop Pico 8 | |
Cartouche de 11 pl à 20 μl (8 puits), cartouche de 1 nl à 200 μl (4 puits) | |
Distributeur numérique Multidrop Pico 8 | |
Plaque à 12, 24, 48, 96, 384, 1 536 puits, hauteur de plaque : 6-47 mm | |
PicoIT 8 | |
8 x 10,5 x 2,5 cm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Non autoclavable | |
8 | |
Études sur les combinaisons de médicaments, dosages biochimiques, tests sur cellules, DMPK, sélection secondaire, chimie synthétique, développement de dosages, qPCR, profilage enzymatique, thérapies d’anticorps, SAR et repérage | |
USB | |
≤ 8% | |
11 pl à 10 μl en quelques secondes | |
0,45 | |
100/240 V |