Learn More
1-chloro-2-méthyl-2-phénylpropane, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10205320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
5mL
Code produit. 10205320
Marque: Thermo Scientific Acros 124340050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 515-40-2
Formule moléculaire C10H13Cl
Poids moléculaire (g/mol) 168.66
Numéro MDL MFCD00000940
Clé InChI DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neophyl chloride, 1-chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 1-chloro-2-methylpropan-2-yl benzene, benzene, 2-chloro-1,1-dimethylethyl, 2-methyl-2-phenylpropyl chloride, neophylchloride, 2-chloro-1,1-dimethylethyl benzene, unii-of6e0410nf, beta-chloro-tert-butylbenzene, 2-chloromethyl-2-phenylpropane
CID PubChem 68191
Nom IUPAC (1-chloro-2-methylpropan-2-yl)benzene
SMILES CC(C)(CCl)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 95°C to 100°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(CH3)2CH2Cl
Indice de réfraction 1.5230 to 1.525
Quantité 5 mL
Beilstein 05,II,32
Merck Index 15,6544
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 168.67
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.