Learn More
1-Chloro-2-nitrobenzène, Mikromol™
Code produit 18001100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001100 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18001100 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0329.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chloro-1 nitro-2 benzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2-nitrobenzene
CAS 88-73-3
Noms d’analytes ou de composants 1-Chloro-2-nitrobenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H4 Cl N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzene, 1-chloro-2-nitro-, 1-Chloro-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene, 2-Nitro-1-chlorobenzene, 2-Nitrochlorobenzene, 2-Nitrophenyl chloride, NSC 36934, ONCB, o-Chloronitrobenzene, o-Nitrochlorobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
Nom IUPAC 1-chloro-2-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 157.55
Quantité 100 mg
Poids de la formule 156,9931 g/mol