Learn More
1-chloro-3,4-dinitrobenzène, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11693009 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
50g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
11693009 50 g Flacon en verre 50g
10541431 100 g Flacon en verre 100g
11954581 250 g Flacon en verre 250g
3 options
Code produit. 11693009
Marque: Thermo Scientific Acros 172310500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 610-40-2
Formule moléculaire C6H3ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.55
Clé InChI QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
CID PubChem 33097
Nom IUPAC 4-chloro-1,2-dinitrobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36.0°C
Couleur Brun-jaune
Densité 1.6800g/mL
Point d’ébullition 315.0°C
Point d’éclair 194°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(NO2)2
Indice de réfraction 1.5865 to 1.5885 (20°C, 589nm)
Quantité 50 g
Beilstein 05,262
Gravité spécifique 1.68
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 202.55
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide huileux après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.