Learn More
1-Chloro-3,5-diméthyladamantane, Mikromol™
Code produit 17942596
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17942596 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942596 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1045.040025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Chloro-3,5-diméthyladamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
CAS 707-36-8
Noms d’analytes ou de composants 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H19 Cl
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound C (USP), Memantine Related Compound C
Formule InChI InChI=1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
Nom IUPAC 1-chloro-3,5-diméthyladarantane
Poids moléculaire (g/mol) 198.73
Quantité 25 mg
Poids de la formule 198.1175 g/mol