Learn More
1-chloro-5-phénylpentane, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11382666
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11382666 1 g 1g
11392666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11382666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08707.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15733-63-8
Formule moléculaire C11H15Cl
Poids moléculaire (g/mol) 182.69
Numéro MDL MFCD00037118
Clé InChI UXJLBVYYDZDPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-5-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene, benzene, 5-chloropentyl, 5-phenyl-1-pentyl chloride, 5-phenylpentyl chloride, acmc-20aovs, 5-chloro-1-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene #
CID PubChem 519173
Nom IUPAC 5-chloropentylbenzène
SMILES ClCCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-5-phenylpentane
Densité 1.014
Point d’ébullition 76°C to 79°C (0.65 mmHg)
Indice de réfraction 1.514
Quantité 1 g
Beilstein 2355978
Poids de la formule 182.7
Pourcentage de pureté 99%