Learn More
1-Chloro-5-triéthylsilyl-4-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490418 5 g 5g
15400428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53515.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 174125-30-5 | C11H21ClSi | 216.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 174125-30-5
Formule moléculaire C11H21ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 216.82
Numéro MDL MFCD00671352
Clé InChI YOFYXFCOGXKCGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-5-triethylsilyl-4-pentyne, 5-chloropent-1-ynyl triethyl silane, 5-chloropent-1-ynyl triethylsilane, 1-triethylsilyl-5-chloro-1-pentyne, 5-chloranylpent-1-ynyl triethyl silane, 5-chloropent-1-yn-1-yl triethylsilane, 5-chloropent-1-yn-1-yl triethyl silane, silane, 5-chloro-1-pentyn-1-yl triethyl
CID PubChem 2757930
Nom IUPAC 5-chloropent-1-ynyl(triéthyl)silane
SMILES CC[Si](CC)(CC)C#CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-5-triethylsilyl-4-pentyne
Quantité 5 g
Formule linéaire Cl(CH2)3C≡CSi(CH2CH3)3
Poids de la formule 216.83
Pourcentage de pureté 97%