Learn More
1-Chloro-5-triméthylsilyl-4-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le1-chloro-5-triméthylsilyl-4-pentyne est utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 75°C to 77°C (21mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne |
| Quantité | 25 g |
| Point d’éclair | 65°C (149°F) |
| Indice de réfraction | 1.456 |
| Densité | 0.977 |
| Formule linéaire | Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3 |
| Nom IUPAC | (5-chloropent-1-yn-1-yl)trimethylsilane |
| Poids de la formule | 174.75 |
| Pourcentage de pureté | 97% |