Learn More
1-chloro-N,N,2-triméthylpropenylamine, 98,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11935181 25 mL Flacon en verre 25mL
10217750 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 300270250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26189-59-3 | C6H12ClN | 133.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26189-59-3
Formule moléculaire C6H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 133.62
Clé InChI GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-n,n,2-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propen-1-amine, ghosez inverted exclamation markas reagent, 1-propen-1-amine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl, 1-chloro-2-methylprop-1-en-1-yl dimethylamine, acmc-1ceik, 1-chloro-1-dimethylaminoisobutene, 1-chloro-2,n,n-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n-2-trimethylpropenylamine
CID PubChem 640792
Nom IUPAC 1-chloro-N,N,2-triméthylprop-1-en-1-amine
SMILES CC(=C(N(C)C)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-N, N, 2-trimethylpropenylamine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 129.0°C to 130.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4560
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 133.62
Pourcentage de pureté 98.5+%
Forme physique Liquide