Learn More
1-chloroéthyle chloroformate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339045
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11339045
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14197.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50893-53-3 | C3H4Cl2O2 | 142.96 g/mol
1-Chloroethyl chloroformate acts as a reagent in the selective N-dealkylation of tertiary amines. It is also used as a reactant in the preparation of alkyl 1-chloroethyl carbonates. Further, it is used for N-demethylation reaction in the determination of multiple drugs of abuse in biological fluids using capillary electrophoresis with native fluorescence and laser-induced fluorescence detection. It plays an important role as a catalyst for the chemoselective desilylation of silyl-protected alcohols. In addition to this, it is used to cleave benzhydryl groups from amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformiate de 1-chloroéthyle agit comme réactif dans la N-désalkylation sélective des amines tertiaires. Il est également utilisé comme réactif dans la préparation des carbonates de 1-chloroéthyle d’alkyle. De plus, il est utilisé pour la réaction de N-déméthylation dans la détermination de plusieurs stupéfiants dans les fluides biologiques par électrophorèse capillaire avec fluorescence native et détection par fluorescence induite par laser. Il joue un rôle important en tant que catalyseur pour la désilylation chimiosélective des alcools protégés par le silyle. De plus, il est utilisé pour cliver les groupes benzyhydryle des amines.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec agent oxydant puissant, base forte, alcools et amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50893-53-3
Formule moléculaire C3H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.96
Numéro MDL MFCD00000647
Clé InChI QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-chloroethyl chloroformate, chloroformic acid 1-chloroethyl ester, 1-chloro ethyl chloroformate, 1-chloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 1-chloroethyl ester, ace-cl, alpha-chloroethyl chloroformate, chloro 1-chloroethoxy methanone, .alpha.-chloroethyl chloroformate, pubchem17418
CID PubChem 521305
Nom IUPAC 1-chloroéthyle carbonochloridate
SMILES CC(Cl)OC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloroethyl chloroformate
Point de fusion -65°C
Densité 1.312
Point d’ébullition 119°C to 121°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.423
Quantité 5 g
Numéro UN UN2742
Beilstein 1747601
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with most organic solvents.
Poids de la formule 142.97
Pourcentage de pureté 98%