Learn More
1-Chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2 ] octane bis(tétrafluoroborate), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313896
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11313896 5 g 5g
11323896 25 g 25g
2 options
Code produit. 11313896
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17003.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 140681-55-6 | C7H14B2ClF9N2 | 354.26 g/mol
1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) is used as a reagent for electrophilic fluorination and also acts as a selective oxidizing agent. It is a highly effective and versatile source of electrophilic fluorine and also used in the synthesis of organofluorine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tétrafluoroborate) est utilisé comme réactif pour la fluoration électrophile et agit également comme agent oxydant sélectif. Il s’agit d’une source de fluor électrophile très efficace et polyvalente, également utilisée dans la synthèse de l’organofluor.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétonitrile, l’alcool, l’acétone, le diméthylformamide, la pyridine et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les agents réducteurs, les acides forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140681-55-6
Formule moléculaire C7H14B2ClF9N2
Poids moléculaire (g/mol) 354.26
Numéro MDL MFCD00142607
Clé InChI TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
CID PubChem 2724933
Nom IUPAC 1-(chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-1,4-diium; bis(tetrafluoroboranuide)
SMILES F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Point de fusion ∽250°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3088
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetonitrile,alcohol,acetone,dimethylformamide,pyridine and dimethylsulfoxide.
Poids de la formule 354.26
Pourcentage de pureté ≥98%