Learn More
1-cyanométhylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11479703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479703 1 g -
11489703 5 g 5g
11499703 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479703 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12464.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3010-03-5
Numéro MDL MFCD00023733
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyanomethylpiperidine
Point de fusion ∼25°C
Densité 0.96
Point d’ébullition 210°C
Formule moléculaire C12H9BrClNO3
Indice de réfraction 1.466
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Synonyme 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl acetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl-1,3-diacetate, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromo-4-chloroindole, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-ylacetate, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate ester, acmc-1ag9t, 5-bromo-4-chloroindolyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloro-indoxyl-1,3-diacetate, cas
Clé InChI DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1C=C(C2=C1C=CC(=C2Cl)Br)OC(=O)C
Nom IUPAC acétate de (1-acétyl-5-bromo-4-chloroindol-3-yle)
Poids moléculaire (g/mol) 330.56
CID PubChem 76416
Poids de la formule 124.19
Pourcentage de pureté 98%