Learn More
1-cyanométhylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11499703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499703 25 g 25g
11479703 1 g -
11489703 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499703 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12464.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3010-03-5
Numéro MDL MFCD00023733
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyanomethylpiperidine
Point de fusion ∼25°C
Densité 0.96
Point d’ébullition 210°C
Formule moléculaire C7H12N2
Indice de réfraction 1.466
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Synonyme piperidinoacetonitrile, piperidin-1-ylacetonitrile, n-cyanomethylpiperidine, 1-piperidineacetonitrile, piperidoacetonitrile, piperidine-1-acetonitrile, 2-piperidin-1-yl acetonitrile, 1-cyanomethylpiperidine, n-piperidinoacetonitrile, acetonitrile, piperidino
Clé InChI CLVBVRODHJFTGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)CC#N
Nom IUPAC 2-pipéridine-1-ylacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 124.19
CID PubChem 18164
Poids de la formule 124.19
Pourcentage de pureté 98%