Learn More
1-Cyclohexyl-3-[[4-[2-[(3,5-dichloro-2-méthoxybenzoyl)amino]éthyl]phényl]sulfonyl]urée (1-[[4-[2-[(3,5-Dichloro-2-méthoxybenzoyl)amino]éthyl]phényl]sulfonyl]-3-cyclohexylurée), Mikromol™
Description
1-Cyclohexyl-3-[[4-[2-[(3,5-dichloro-2-méthoxybenzoyl)amino]éthyl]phényl]sulfonyl]urée (1-[[4-[2-[(3,5-Dichloro-2-méthoxybenzoyl)amino]éthyl]phényl]sulfonyl]-3-cyclohexylurée)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro Glyburide |
| CAS | 57334-89-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Chloro Glyburide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H27 Cl2 N3 O5 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Sabutamol dimer, Salbutamol Imp. F (EP), Glibenclamide Imp. E (EP), 1-[[4-[2-[(3,5-Di-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Glibenclamide Imp. E (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H40N2O5/c1-25(2,3)27-13-23(31)17-7-9-21(29)19(11-17)15-33-16-20-12-18(8-10-22(20)30)24(32)14-28-26(4,5)6/h7-12,23-24,27-32H,13-16H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(COCc2cc(ccc2O)C(O)CNC(C)(C)C)c1 |
| Nom IUPAC | 4-[2-(tert-butamino)-1-hydroxyéthyl]-2-[[5-[2-(tert-butamino)-1-hydroxyéthyl]-2-hydroxyphényl]méthoxyphénol] |
| Afficher plus |