Learn More
1-cyclopentyl-2,2-diméthyl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7025015
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11489826
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20316.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 337966-85-5
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.269
Numéro MDL MFCD00060800
Clé InChI BCTWRMZVIPKMLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclopentyl-2,2-dimethyl-1-propanol, tert-butyl cyclopentyl carbinol, acmc-20ajkz
CID PubChem 545293
Nom IUPAC 1-cyclopentyl-2,2-diméthylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(C)C(C1CCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cyclopentyl-2,2-dimethyl-1-propanol
Point de fusion 48°C to 50°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 98%