Learn More
Chlorhydrate d'acide 1-cyclopropyl-7-(4-éthylpipérazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique (chlorhydrate de desfluoroenrofloxacine), Mikromol™
Code produit 30462568
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462568 4 x 25 mg -
17954546 100 mg 100mg
17902256 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462568 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0395.0100254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'acide 1-cyclopropyl-7-(4-éthylpipérazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique (chlorhydrate de desfluoroenrofloxacine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desfluoroenrofloxacin Hydrochloride
CAS 2732310-93-7
Noms d’analytes ou de composants Desfluoroenrofloxacin Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H23 N3 O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Enrofloxacin Imp. C (EP), 1-Cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Enrofloxacin Imp. C (EP) as Hydrochloride, Desfluoroenrofloxacin Hydrochloride, Enrofloxacin Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H23N3O3.ClH/c1-2-20-7-9-21(10-8-20)14-5-6-15-17(11-14)22(13-3-4-13)12-16(18(15)23)19(24)25;/h5-6,11-13H,2-4,7-10H2,1H3,(H,24,25);1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCN1CCN(CC1)c2ccc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2)C(=O)O
Nom IUPAC chlorhydrate d'acide 1-cyclopropyl-7-(4-éthylpipérazin-1-yl)-4-oxoquinoléine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 377.87
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 377.1506 g/mol