Learn More
Chlorhydrate de 1-(cyclopropylcarbonyl)pipérazine, Mikromol
Code produit 30460556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30460556 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460556 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3926.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 1-(cyclopropylcarbonyl)pipérazine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine Hydrochloride
CAS 1021298-67-8
Noms d’analytes ou de composants N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H14 N2 O . HCl
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methanone, cyclopropyl-1-piperazinyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), (Cyclopropyl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride, 1-Cyclopropanecarbonylpiperazine hydrochloride, cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride (1:1), N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C8H14N2O.ClH/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10;/h7,9H,1-6H2;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.O=C(C1CC1)N2CCNCC2
Nom IUPAC cyclopropyl(pipérazin-1-yl)méthanone;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 190.671
Quantité 25 mg
Poids de la formule 190,087 g/mol