Learn More
Sel de sodium d’acide 1-décanesulfonique, chromatographie de paires d‘ions, avec détection électrochimique, Fisher Chemical
Code produit 10711974 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10711974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10711974 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/0035/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 300°C
CAS 13419-61-9
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 5 g
Formule moléculaire C10H21NaO3S
Numéro MDL 7526
Clé InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sodium decane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 244.32
Poids de la formule 244.32g/mol
Conditionnement Cuve en verre