Learn More
Sel de sodium d’acide 1-décanesulfonique, chromatographie de paires d‘ions, Fisher Chemical
Code produit 10408980 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10408980 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10408980 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/0030/46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    141.00€ / 25g
    Économisez 66.00€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
Point de fusion 300 °C
CAS 13419-61-9
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 25 g
Formule moléculaire C10H21NaO3S
Numéro MDL 7526
Clé InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC décane-1-sulfonate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 244.32
Poids de la formule 244,32g/mol
Conditionnement Cuve en verre