Learn More
1-décène, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309923 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309923 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA12096000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decene
CAS 872-05-9
Noms d’analytes ou de composants 1-Decene
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C10 H20
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-Decene, 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene
Formule InChI InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
SMILES CCCCCCCCC=C
Nom IUPAC dec-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 140.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 140,1565 g/mol