Learn More
1-décyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489103
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11489103
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11171.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 764-93-2 | C10H18 | 138.254 g/mol
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds. It is also used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Decyne a été utilisé pour stabiliser les nanoparticules de ruthénium en formant des liaisons interfaciales ruthénium-vinylidène. Il est également utilisé comme intermédiaires primaires et secondaires.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker à 0-6°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 764-93-2
Formule moléculaire C10H18
Poids moléculaire (g/mol) 138.254
Numéro MDL MFCD00009576
Clé InChI ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
CID PubChem 12997
ChEBI CHEBI:87322
Nom IUPAC Déc-1-yne
SMILES CCCCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decyne
Point de fusion -44°C
Densité 0.767
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Odeur Petrol-like
Indice de réfraction 1.427
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1236372
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 138.26
Pourcentage de pureté 98%