Learn More
1-Désoxy-1-(méthylnitrosoamino)-D-glucitol, TRC
Code produit 30010943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010943 50 mg 50mg
30011846 100 mg 100mg
30011387 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010943 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD20596050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10356-92-0
Formule moléculaire C7 H16 N2 O6
Poids moléculaire (g/mol) 224.21
Synonyme 1-N-Methyl-N-nitrosoamino-1-deoxy-D-glucitol
Nom IUPAC N-méthyl-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]amide d’azote
SMILES CN(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Deoxy-1-(methylnitrosoamino)-D-glucitol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H16N2O6/c1-9(8-15)2-4(11)6(13)7(14)5(12)3-10/h4-7,10-14H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1