Learn More
1-Diméthylamino-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-115306 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10713651
Marque: Thermo Scientific Acros 115872500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-16-7 | C5H13NO | 103.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-16-7
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.16
Numéro MDL MFCD00004532
Clé InChI NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dimethylamino-2-propanol, dimepranol, 1-dimethylamino propan-2-ol, n,n-dimethylisopropanolamine, dimethyl 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1-dimethylamino, dimethylisopropanolamine, dimepranol inn, n,n-dimethylamino-2-propanol
CID PubChem 37511
Nom IUPAC 1-(diméthylamino)propan-2-ol
SMILES CC(CN(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dimethylamino-2-propanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -85.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 126.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4183 to 1.4203
Quantité 250 g
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosité 4.9 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 103.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Dimethylamino-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.