Learn More
1-(diphénylméthyl)pipérazine, Mikromol™
Code produit 18093670
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18093670 25 mg 25mg
18090470 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18093670 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1038.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(diphénylméthyl)pipérazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Diphenylmethyl)piperazine
CAS 841-77-0
Noms d’analytes ou de composants 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H20 N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-(Diphenylmethyl)piperazine, Cinnarizine Imp. A (EP), Cinnarizine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
SMILES C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 1-benzhydrylpitérazine
Poids moléculaire (g/mol) 252.35
Quantité 25 mg
Poids de la formule 252.1626 g/mol