Learn More
Chlorure de 1-dodécanesulfonyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354514
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11354514
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L01224.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10147-40-7 | C12H25ClO2S | 268.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10147-40-7
Formule moléculaire C12H25ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 268.84
Numéro MDL MFCD00014728
Clé InChI PBULHKIPTBIZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecanesulfonyl chloride, 1-dodecanesulfonylchloride, unii-g45gs200po, 1-dodecanesulphonyl chloride, dodecylsulfonyl chloride, dodecane-1-sulphonyl chloride, chlorododecylsulfone, dodecanesulfonylchloride, acmc-20a5qf, dodecanesulfonyl chloride
CID PubChem 66280
Nom IUPAC dodecane-1-sulfonyl chloride
SMILES CCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanesulfonyl chloride
Point de fusion 39°C to 42°C
Point d’ébullition 126°C to 130°C (4 mmHg)
Formule linéaire CH3(CH2)11SO2Cl
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1778092
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 268.84
Pourcentage de pureté ≥98%