Learn More
1-Dodécanol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325141 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325141 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13061000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecanol
CAS 112-53-8
Noms d’analytes ou de composants 1-Dodecanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H26 O
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Lauryl Alcohol, 1-Dodecanol
Formule InChI InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Nom IUPAC Dodécan-1-ol
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 186.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 186,1984 g/mol