Learn More
1-dodécène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11467207
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11467207
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14992.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.324 g/mol
1-Dodecene, is used in Oil and Gas field drilling and production operations, in polymer production, as an intermediate, coating, cleaning agent, lubricants and also used as a functional fluid. It is also used in the production of detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1-dodécène est utilisé dans les opérations de forage de champs de pétrole et de gaz et de production, dans la production de polymères, comme intermédiaire, dans les revêtements, les agents de nettoyage et les lubrifiants, et également comme fluide fonctionnel. Il est également utilisé dans la production de détergents.
Solubilité
Il est soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique et l’acétone
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases, des agents oxydants et des agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-41-4
Formule moléculaire C12H24
Poids moléculaire (g/mol) 168.324
Numéro MDL MFCD00008961
Clé InChI CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
CID PubChem 8183
Nom IUPAC dodéc-1-ène
SMILES CCCCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Dodecene
Point de fusion -37°C
Densité 0.758
Point d’ébullition 212°C to 213°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Formule linéaire CH3(CH2)9CH=CH2
Indice de réfraction 1.43
Quantité 100 g
Beilstein 1699848
Informations sur la solubilité It is soluble in ethanol,ethyl ether,and acetone
Poids de la formule 168.32
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Dodecene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Dodecene