Learn More
1-Dodécène, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Dodecene |
| CAS | 112-41-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Dodecene |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C12 H24 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC=C |
| Nom IUPAC | dodec-1-ete |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.32 |
| Show More |