Learn More
1-Éthoxy-2-(2-iodoéthoxy)benzène, Mikromol™
Code produit 30049624
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049624 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049624 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0938.150025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Éthoxy-2-(2-iodoéthoxy)benzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
CAS 663950-33-2
Noms d’analytes ou de composants 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H13 I O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzene, 1-ethoxy-2-(2-iodoethoxy)-, 1-Ethoxy-2-(2-iodoethoxy)benzene
Formule InChI InChI=1S/C10H13IO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
SMILES CCOc1ccccc1OCCI
Nom IUPAC 1-éthoxy-2-(2-iodoéthoxy)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 292.113
Quantité 25 mg
Poids de la formule 291.996 g/mol