Learn More
1-éthoxy-2-propanol, 90+ %, reste de 2-éthoxy-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480560
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 x 500 mL
Conditionnement:
2000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480560 500 mL 500mL
11490560 4 x 500 mL 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480560 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043306.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1569-02-4 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
1-Ethoxy-2-propanol is used as a solvent for a wide variety of resins such as epoxies, acrylic, alkyds, polyesters, nitrocellulose, and polyurethanes. It is also used in the surface coating and printing industries, thereby it regulate the flow, levelling, and coalescence of both surface coatings. It acts as an intermediate in the production of agro-chemicals and de-icing, and anti-icing formulations. It finds application as to make cleaning products, as grease and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1569-02-4
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00067050
Clé InChI JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-ethoxy-2-propanol, propylene glycol monoethyl ether, 2-propanol, 1-ethoxy, propylene glycol ethyl ether, 1-ethoxy-propan-2-ol, arcosolv r pe, 1-ethoxy-2-propan, 1-ethoxy-2-propano, acmc-1byqk, 2-hydroxypropylethylether
CID PubChem 15287
Nom IUPAC 1-éthoxypropan-2-ol
SMILES CCOCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethoxy-2-propanol
Point de fusion -100°C
Couleur Incolore
Densité 0.896 g/mL
Point d’ébullition 132°C
Point d’éclair 42°C (108°F)
Notes de pourcentage du dosage Reste2-éthoxy-1-propanol
Formule linéaire CH3CH2OCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4065
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1987
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté ≥90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Ethoxy-2-propanol, 90+%, remainder 2-ethoxy-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethoxy-2-propanol,2-Ethoxypropanol