Learn More
Bromure d‘1-éthyle-1-méthylpyrrolidinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452689
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15452689
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H66050.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69227-51-6 | C7H16BrN | 194.116 g/mol
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide s an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 1-éthyl-1-méthylpyrrolidinium est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69227-51-6
Formule moléculaire C7H16BrN
Poids moléculaire (g/mol) 194.116
Numéro MDL MFCD03095384
Clé InChI KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide, 1-methyl-1-ethylpyrrolidinium bromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide 1:1, dsstox_cid_29306, dsstox_rid_83422, dsstox_gsid_49347, ksc495s4d
CID PubChem 112264
Nom IUPAC 1-éthyl-1-méthylpyrrolidine-1-ium ; bromure
SMILES CC[N+]1(CCCC1)C.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Quantité 25 g
Beilstein 14507266
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 194.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide