Learn More
Phosphate diéthylique de 1-éthyl-3-methylimidazolium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds its application in improving enzymatic hydrolysis of wheat straw and in the enzymatic in situ saccharification of cellulose in aqueous-ionic liquid media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il trouve son application dans l’amélioration de l’hydrolyse enzymatique de la paille de blé et dans la saccharification enzymatique in situ de la cellulose dans des milieux liquides aqueux-ioniques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate |
| Point de fusion | 19°C to 21°C |
| Densité | 1.157 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water. |
| Poids de la formule | 264.26 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.