Learn More
1-Éthyl-4-isobutylbenzène, Mikromol™
Code produit 30049899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049899 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049899 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.25
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Éthyl-4-isobutylbenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
CAS 100319-40-2
Noms d’analytes ou de composants 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H18
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C12H18/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-10(2)3/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3
SMILES CCc1ccc(CC(C)C)cc1
Nom IUPAC 1-éthyl-4-(2-méthylpropyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 162.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 162,1409 g/mol