Learn More
Acide 1-éthyl-6-fluoro-7-(4-formylpipérazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique, Mikromol™
Description
Acide 1-éthyl-6-fluoro-7-(4-formylpipérazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 70459-04-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H18 F N3 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. G (EP), Norfloxacin Impurity G |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-2-20-9-12(17(24)25)16(23)11-7-13(18)15(8-14(11)20)21-5-3-19(10-22)4-6-21/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(CC3)C=O |
| Nom IUPAC | Ácido 1-etil-6-fluoro-7-(4-formilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Afficher plus |