Learn More
1-Éthylpipérazine-2,3-dione, Mikromol™
Code produit 17963976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17963976 25 mg 25mg
17912126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17963976 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0296.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Éthylpipérazine-2,3-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
CAS 59702-31-7
Noms d’analytes ou de composants 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H10 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Piperacillin Sodium Imp. E (EP), Piperacillin Imp. E (EP), Piperacillin USP Related Compound E, Piperacillin USP RC E, 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Related Compound E, Piperacillin Impurity E, Piperacillin Sodium Impurity E, Piperacillin Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
SMILES CCN1CCNC(=O)C1=O
Nom IUPAC 1-éthylpipérazine-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 142.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 142,0742 g/mol