Learn More
1-Éthynylcyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15470418
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15470418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53514.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30389-18-5 | C8H13N | 123.20 g/mol
1-Ethynylcyclohexylamine was used in the synthesis of bicyclic and tetracyclic compounds. It was also used as a substrate in the reaction of a series of alkynes with mercury(II)acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-L’éthylcyclohexylamine a été utilisée dans la synthèse de composés bicycliques et tétracycliques. Il a également été utilisé comme substrat dans la réaction d’une série d’alcynes avec de l’acétate de mercure (II).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30389-18-5
Formule moléculaire C8H13N
Poids moléculaire (g/mol) 123.20
Numéro MDL MFCD00001489
Clé InChI GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 121691
Nom IUPAC 1-éthynylcyclohexan-1-amine
SMILES NC1(CCCCC1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethynylcyclohexylamine
Densité 0.913
Point d’ébullition 65°C to 66°C (20 mmHg)
Point d’éclair 42°C (108°F)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 5 g
Numéro UN UN2734
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 1-ethynylcyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 1-ethynyl, cyclohexanamine,1-ethynyl, 1-ethynyl-cyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexaneamine, 1-ethynylcyclohexyl amine, 1-ethinyl-cyclohexyl-amine, 1-ethynyl-1-amino-cyclohexane
Poids de la formule 123.2
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Ethynylcyclohexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Ethynylcyclohexylamine