Learn More
1-Éthynylcyclopentanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11476316
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11476316
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23109.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17356-19-3 | C7H10O | 110.156 g/mol
1-Ethynylcyclopentanol is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-éthylcyclopentanol sert à la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17356-19-3
Formule moléculaire C7H10O
Poids moléculaire (g/mol) 110.156
Numéro MDL MFCD00001365
Clé InChI LQMDOONLLAJAPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethynylcyclopentanol, cyclopentanol, 1-ethynyl, 1-ethynyl-1-cyclopentanol, cyclopentyl ethynyl carbinol, 1-ethynyl-cyclopentan-1-ol, acmc-20abvz, 1-ethinylcyclopentanol, 1-ethynyl-cyclopentanol, cyclopentanol, ethynyl, 1-ethynylcyclopentanol ?
CID PubChem 87074
Nom IUPAC 1-éthynylcyclopentan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethynylcyclopentanol
Point de fusion 23°C to 27°C
Densité 0.962
Point d’ébullition 156°C to 159°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.474
Quantité 5 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 1924167
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 110.16
Pourcentage de pureté ≥98%