Learn More
1-Fluoronaphtalène, Mikromol™
Description
1-Fluoronaphtalène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Fluoronaphthalene |
| CAS | 321-38-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Fluoronaphthalene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H7 F |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Duloxetine Hydrochloride Imp. G (EP), Duloxetine Imp. G (EP), Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, alpha-Fluoronaphthalene, Duloxetine Hydrochloride Impurity G, Duloxetine Impurity G |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| SMILES | Fc1cccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1-fluoronaphthalène |
| Afficher plus |